Merck
GF33861382
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 5 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
AM327905
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 338-613-82
Länge
1000 mm
Durchmesser
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)