Merck
GF33479398
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50 x 50mm, 1.2mm thickness
Synonym(e):
NI140550
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-793-98
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 1.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)