Merck
GF33328166
Nickel
rod, 50 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonym(e):
NI007995
Größe auswählen
1 EA
€ 1.120,00
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 333-281-66
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Länge
100 mm
Durchmesser
50 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)