Merck
GF32863990
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, coil width 190 mm
Synonym(e):
AM301200
Größe auswählen
1 EA
€ 394,00
€ 394,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 394,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 328-639-90
Länge
5 m
Spiralbreite
190 mm
Dicke
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)