Merck
GF30037878
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI095845
Größe auswählen
1 EA
€ 360,00
€ 360,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 360,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 360,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 300-378-78
Isolierungsstärke
0.008 mm
Draht L × Durchm.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)