Wichtige Dokumente
GF29321030
Silizium
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI006805
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 293-210-30
Durchmesser
0.48 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)