Merck
GF28140791
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 4 mm diameter
Synonym(e):
CU130240
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 281-407-91
Durchmesser
4 mm
4 mm
Dicke
0.016 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)