Merck
GF26445641
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FA147500
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 264-456-41
L × Wandstärke
500 mm × 1 mm
AD × ID
7.0 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)