Merck
GF26354943
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 200 x 900mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE020350
Größe auswählen
1 EA
€ 661,00
€ 661,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 661,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 661,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-549-43
Größe × Dicke
200 mm × 900 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)