Merck
GF25830121
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 500mm x 3.2mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU047906
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 258-301-21
L × Durchm.
500 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)