GF64672959
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 300 × 300 mm, thickness 0.08 mm
Synonym(e):
FP313510
Empfohlene Produkte
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 646-729-59
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.08 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3