Merck
GF25651740
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175150
Größe auswählen
1 EA
€ 304,00
€ 304,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 304,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 304,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 256-517-40
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF96742008GF73503299GF00998309
manufacturer/tradename
Goodfellow 256-517-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 967-420-08
manufacturer/tradename
Goodfellow 735-032-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 009-983-09
L × diam.
10 m × 1.0 mm
L × diam.
-
L × diam.
20 m × 0.50 mm
L × diam.
10 m × 0.27 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)