Merck
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
AL526020
Größe auswählen
1 EA
€ 593,00
€ 593,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 593,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 593,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-425-35
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)