Merck
GF25399569
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 152 × 203 mm, specification usp class vi
Synonym(e):
SI303025
Größe auswählen
1 EA
€ 839,00
€ 839,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 839,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 839,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 253-995-69
Größe
152 × 203 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)