Merck
GF25053869
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0025 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301025
Größe auswählen
1 EA
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 1.220,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-538-69
Länge
5 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.0025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)