Merck
GF24554864
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm tube, 3.175mm outside diameter, 0.254mm wall thickness, 2.667mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
FE047410
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 245-548-64
L × Wandstärke
200 mm × 0.254 mm
AD × ID
3.175 mm × 2.667 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)