Merck
GF24509055
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 10mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonym(e):
FE246880
Größe auswählen
1 EA
€ 288,00
€ 288,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 288,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres (grade 100)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 100 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 245-090-55
Durchmesser
10 mm
sphericity
2.50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)