Merck
GF24107802
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 50mm diameter
Synonym(e):
FE047960
Größe auswählen
1 EA
€ 939,00
€ 939,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 939,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 939,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-078-02
L × Durchm.
200 mm × 50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)