Merck
GF23889505
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
FE200230
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 238-895-05
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)