Merck
GF23655652
Zinn
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonym(e):
Zinn
Größe auswählen
1 EA
€ 851,00
€ 851,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 851,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 851,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-556-52
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
10 m × 0.25 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The newer essential trace elements, chromium, tin, nickel, vanadium and silicon.
W Mertz
The Proceedings of the Nutrition Society, 33(3), 307-313 (1974-12-01)
[Tin in the environment].
Iu P Popov et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 55-57 (1983-09-01)
K A Winship
Adverse drug reactions and acute poisoning reviews, 7(1), 19-38 (1988-01-01)
Inorganic tin salts are poorly absorbed and rapidly excreted in the faeces; as a result they have a low toxicity. Only about 5 per cent is absorbed from the gastrointestinal tract, widely distributed in the body, then excreted by the
S G Schäfer et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 4(1), 57-69 (1984-03-01)
A tolerable limit for tin concentration in canned food of 250 ppm (Fritsch et al., 1977) is generally accepted. However, biochemical effects attributable to tin have been observed even after oral administration of 1 and 3 mg Sn/kg body wt
Mutagens and potential mutagens in the biosphere. II. Metals--mercury, lead, cadmium and tin.
L Fishbein
The Science of the total environment, 2(4), 341-371 (1974-07-01)