Merck
GF23276426
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
TI085150
Größe auswählen
1 EA
€ 429,00
€ 429,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 429,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 429,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 232-764-26
Länge
1 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)