Merck
GF22918697
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, black
Synonym(e):
SU337940
Größe auswählen
1 EA
€ 1.990,00
€ 1.990,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.990,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 1.990,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 229-186-97
Länge
1000 mm
Durchmesser
40 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)