Merck
GF22774664
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 0.80 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonym(e):
AU055160
Größe auswählen
1 EA
€ 896,00
€ 896,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 896,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 896,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 227-746-64
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.80 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)