Merck
GF22429166
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240265
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 224-291-66
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)