Merck
GF22399915
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU070475
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 223-999-15
Größe × Dicke
4 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)