Merck
GF21870659
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 150 x 150mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NJ270400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-706-59
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)