Merck
GF21808661
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
20m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG065150
Größe auswählen
1 EA
€ 805,00
€ 805,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 805,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 805,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-086-61
L × Durchm.
20 m × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)