Merck
GF21663525
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Synonym(e):
CU077955
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 216-635-25
Länge
50 mm
Durchmesser
25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)