Merck
GF20719458
Aluminum-titanium alloy, Al75Ti25
100g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
AD036100
Größe auswählen
1 EA
€ 722,00
€ 722,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 722,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 722,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-194-58
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)