Merck
GF20156464
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.7 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE220330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-564-64
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)