GF19986856
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 10mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU060210
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 199-868-56
Größe × Dicke
10 mm × 0.015 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)