Merck
GF19498360
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 194-983-60
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)