Merck
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Synonym(e):
GE006011
Größe auswählen
1 EA
€ 574,00
€ 574,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 574,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ge
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141716
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 574,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 190-905-37
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)