Merck
GF19034984
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.5m wire, 0.75mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015145
Größe auswählen
1 EA
€ 783,00
€ 783,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 783,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 783,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 190-349-84
L × Durchm.
0.5 m × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)