Merck
GF18659919
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Synonym(e):
FE506020
Größe auswählen
1 EA
€ 1.270,00
€ 1.270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.270,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 1.270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-599-19
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
850 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)