Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
FeSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
FeSi₂
reaction suitability
core: iron, core: silicon
sustainability
Sustainability features
particle size
-20 mesh
mp
1220 °C (lit.)
SMILES string
[Fe](=[SiH2])=[SiH2]
InChI
1S/Fe.2H2Si/h;2*1H2
InChI key
UVUDQHYBXBVHAI-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Find details here.
Iron disilicide (FeSi2) is a direct bandgap (0.85-0.87 eV) semiconductor material that has a high optical absorption coefficient, high Seebeck coefficient, high working temperature and high resistance to oxidation.
Application
FeSi2 can be used in a variety of optoelectronic applications such as lithium-ion batteries, light-emitting diodes (LEDs) and solar cells.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description powder, -20 mesh, 99.9% trace metals basis | description powder, ≥99% trace metals basis | description suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with salicin |
| particle size -20 mesh | particle size - | particle size - |
| form powder | form powder | form disc |
| assay 99.9% trace metals basis | assay ≥99% trace metals basis | assay - |
| mp 1220 °C (lit.) | mp 1870-2030 °C (lit.) | mp - |
| sustainability Sustainability features | sustainability - | sustainability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?