Merck
GF18564891
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
1m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT045110
Größe auswählen
1 EA
€ 373,00
€ 373,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 373,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-648-91
L × Durchm.
1 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)