Merck
GF18548972
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
5m wire, 0.03mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025103
Größe auswählen
1 EA
€ 407,00
€ 407,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 407,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 407,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-489-72
L × Durchm.
5 m × 0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)