Merck
GF17932866
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
100mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY247925
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 179-328-66
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)