Merck
GF17444426
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Synonym(e):
CU137300
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 174-444-26
L × Dicke
500 mm × 0.18 mm
AD × ID
1.5 mm × 1.14 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)