Merck
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Synonym(e):
NI050237
Größe auswählen
1 EA
€ 1.060,00
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.060,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 159-908-57
Länge
10 m
Spiralbreite
25.4 mm
Dicke
0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)