Merck
GF17327246
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 500 g, condition additive free polymer
Synonym(e):
ME306010
Größe auswählen
1 EA
€ 558,00
€ 558,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 558,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 558,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 173-272-46
Gewicht
500 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)