Merck
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
SI643251
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 172-889-83
Größe
50 × 50 mm
Dicke
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)