Merck
GF16823639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness
Synonym(e):
FE020220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 168-236-39
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)