Merck
GF16118827
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 20mm coil width, 0.4mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050280
Größe auswählen
1 EA
€ 418,00
€ 418,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 418,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
temper (hard)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 161-188-27
L × B × Dicke
5 m × 20 mm × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)