Merck
GF15484844
Kupfer
wire, 0.1 mm diameter, length 10000 m, purity 99.9%
Synonym(e):
CU005240
Größe auswählen
1 EA
€ 2.350,00
€ 2.350,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.350,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 2.350,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 154-848-44
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Länge
10000 m
Durchmesser
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)