Merck
GF14526446
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
W 180400
Größe auswählen
1 EA
€ 763,00
€ 763,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 763,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 763,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 145-264-46
Größe × Dicke
70 mm × 200 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)