Merck
GF13015550
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200m wire, 0.075mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE225120
Größe auswählen
1 EA
€ 261,00
€ 261,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 261,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 261,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-155-50
L × Durchm.
200 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)