Merck
GF12715387
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010550
Größe auswählen
1 EA
€ 575,00
€ 575,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 575,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 575,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 127-153-87
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)