Merck
GF10574940
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 105-749-40
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)